Rotori
Fisso Rotore angolare 1189-A, 30×1,5/2 ml, 14000 min⁻¹, 21255×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
Codice catalogo 521-1187
Nome del fornitore: Hettich
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Fisso Rotore angolare 1189-A, 30×1,5/2 ml, 14000 min⁻¹, 21255×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
- Seq:06
- Cat. No.:521-1187
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)