Rotori
Fisso Rotore angolare 1195-A, 24×1,5/2 ml, 18000 min⁻¹, 31514×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
521-1188
: Hettich
- Descrizione:Fisso Rotore angolare 1195-A, 24×1,5/2 ml, 18000 min⁻¹, 31514×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
- Cat. No.:521-1188
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.