Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotori
Fisso Rotore angolare 1195-A, 24×1,5/2 ml, 18000 min⁻¹, 31514×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
  521-1188
   Produzione a basso impatto
 :   Hettich
Rotori
  521-1188
 :  Hettich
   Produzione a basso impatto
Rotori
Rotori
Fisso Rotore angolare 1195-A, 24×1,5/2 ml, 18000 min⁻¹, 31514×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
736.00 SFr.
1 * 1 ST
  • Descrizione:
    Fisso Rotore angolare 1195-A, 24×1,5/2 ml, 18000 min⁻¹, 31514×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
  • Cat. No.:
    521-1188
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.