Supplementi per terreni
Supplemento ammonio-ferro (III) per Listeria Fraser, -, 10 Vial
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne assicura una formulazione ottimale e standardizzata.
- Senza rilascio di aerosol all'apertura, rischio minimo di inalazione di agenti tossici
- Pratici tappi a vite che garantiscono un'apertura facile e sicura
- I volumi standard rendono la preparazione più semplice
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Conf:10 Vial
- Standard:-
- Descrizione:Supplemento ammonio-ferro (III) per Listeria Fraser
Technische Daten