Microplates, 96-well
Piastra a 96 pozzetti, trasparente, 96, -
Codice catalogo RATI6018211
Nome del fornitore: RATIOLAB
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- N. di pozzetti:96
- Sterili:-
- Colore:trasparente
- Descrizione:Piastra a 96 pozzetti
- Cat. No.:RATI6018211
- Profilo del pozzetto:Fondo piatto
- Modello:Piastre di microtitolazione, volume 300 μl