Buffers, concentrated solutions, Fluka™
10,00, ±0.05, sodium tetraborate/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 6
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Codice catalogo 38749-6X1EA
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottosds_38740 sds_38746 sds_38752 SDS_IT_CH_HONC38746 SDS_IT_CH_HONC38749
Scheda di sicurezza
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Ampoule
- Conf:6
- Accuratezza pH:±0.05
- Volume finale:500 ml
- Valore pH:10,00
- Indice:sodium tetraborate/sodium hydroxide solution