Buffers, concentrated solutions, Fluka™
9,00, ±0.02, sodium tetraborate/hydrochloric acid, 500 ml, Ampoule, 1
- Tipo di conf.:Ampoule
- Conf:1
- Accuratezza pH:±0.02
- Volume finale:500 ml
- Valore pH:9,00
- Indice:sodium tetraborate/hydrochloric acid