Buffers, concentrated solutions, Fluka™
8,00, ±0.02, sodium tetraborate/hydrochloric acid, 500 ml, Ampoule, 1
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Codice catalogo 38747-1EA
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Ampoule
- Conf:1
- Accuratezza pH:±0.02
- Volume finale:500 ml
- Valore pH:8,00
- Indice:sodium tetraborate/hydrochloric acid