Buffers, concentrated solutions, Fluka™
7,00, ±0.02, potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate, 500 ml, Ampoule, 1
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Codice catalogo 38746-1EA
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottosds_38740 sds_38746 sds_38752 SDS_IT_CH_HONC38746 SDS_IT_CH_HONC38749
Scheda di sicurezza
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Ampoule
- Conf:1
- Accuratezza pH:±0.02
- Volume finale:500 ml
- Valore pH:7,00
- Indice:potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate