Buffers, concentrated solutions, Fluka™
3,00, ±0.02, citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution, 500 ml, Ampoule, 1
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Codice catalogo 38742-1EA
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Ampoule
- Conf:1
- Accuratezza pH:±0.02
- Volume finale:500 ml
- Valore pH:3,00
- Indice:citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution