Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
6,865, —, fosfato, 25 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Codice catalogo 33594-6X1L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Codice catalogo 33594-6X1L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Certifications: According to DIN 19266.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Tipo di tampone pH:fosfato
- Conf:6 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Accuratezza pH:—
- Pk Info:6×1 L
- Valore pH:6,865