Buffers, concentrated solutions, Fluka™
11,00, ±0.05, boric acid/sodium hydroxide solution/potassium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Codice catalogo 38750-1EA
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Ampoule
- Conf:1
- Accuratezza pH:±0.05
- Volume finale:500 ml
- Valore pH:11,00
- Indice:boric acid/sodium hydroxide solution/potassium chloride