L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo CAYM10007461-25
Nome del fornitore: Cayman Chemical
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Codice catalogo CAYM10007461-25
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 70-18-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
- Numero CAS:70-18-8
- Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
- Numero MDL:MFCD00065939
- Molecular Weight:307.33 g/mol
- IndexMerck:13,04488
- Punto di fusione:185…195 °C
- Densità:1,475 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-725-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g



