L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo CAYM10007461-10
Nome del fornitore: Cayman Chemical
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Codice catalogo CAYM10007461-10
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 70-18-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
- Numero CAS:70-18-8
- Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
- Numero MDL:MFCD00065939
- Molecular Weight:307.33 g/mol
- IndexMerck:13,04488
- Punto di fusione:185…195 °C
- Densità:1,475 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-725-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:10 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



