Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo CAYM10007090-5
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Codice catalogo CAYM10007090-5
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  17407-55-5
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  17407-55-5
Price
SFr. 384.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
  • Numero CAS:17407-55-5
  • Formula:C₅H₁₀O₃
  • Numero MDL:MFCD00066443
  • Molecular Weight:118.13 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g