Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
1,5 l, trasparente, 200×100×85 mm, PS
Codice catalogo SEMA0881
Nome del fornitore:   SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Codice catalogo SEMA0881
Nome del fornitore:  SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
1,5 l, trasparente, 200×100×85 mm, PS
Price
SFr. 10.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These storage boxes with transparent lids are either made of polystyrene (PS) or styrene-acrylonitrile resin (SAN).
Specifiche
  • Capacità:
    1,5 l
  • Colore:
    trasparente
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    200×100×85 mm