Pipette tips
Standard, 200 - 1000 µl, Blu, Busta da 1000
613-1366
: EDVOTEK
- Confezione:Busta da 1000
- Volume:200 - 1000 µl
- Stile punta:Standard
- Colore puntale:Blu
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals