Orders LinkContactUsLinkComponent
Digested lambda DNA
Digested lambda DNA
Lambda DNA digested with Eco RI and Hind III, 20 µG
Codice catalogo EDVO710
Nome del fornitore:   EDVOTEK
Digested lambda DNA
Codice catalogo EDVO710
Nome del fornitore:  EDVOTEK
Numero CAS:  
Digested lambda DNA
Lambda DNA digested with Eco RI and Hind III, 20 µG
Numero CAS:  
Price
SFr. 49.20
Log in per disponibilità
1 * 20 µG
Product Details & Documents
20 µg for 20 gels.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    20 µG
  • Descrizione:
    Lambda DNA digested with Eco RI and Hind III