Counting Chambers, Thoma
Counting chamber, double ruling, Thoma, 0,01 mm
Codice catalogo HECH92044001702
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Counting Chambers, Thoma
Codice catalogo HECH92044001702
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Four hundred squares of 0,05×0,05 mm (0,0025 m²)
- Area of central square: 1 mm²
- Depth of chamber: 0,02 and 0,01 mm (other depths on request)
Informazioni per l'ordine: Other depths are available on request.
Specifiche
- Profondità della camera:0,01 mm
- Descrizione:Counting chamber, double ruling, Thoma
- Seq:1