Microplacche Eppendorf® Assay/Reader
Product Details & Documents
Le microplacche Eppendorf Assay/Reader sono progettate per saggi su micropiastra diversificati, ottimizzando assorbanza, fluorescenza e chemiluminescenza. Con opzioni per lettori di piastre con lettura dall’alto e dal basso, garantiscono segnali chiari anche con campioni a bassa concentrazione.
- Le microplacche nere Eppendorf offrono un eccellente rapporto segnale/rumore – per segnali chiari anche con campioni a bassa concentrazione
- Le microplacche bianche Eppendorf sono ottimizzate per la massima sensibilità nella rilevazione di segnali di luminescenza massimizzando la riflessione
- Le piastre saggio nere e bianche solide sono realizzate in polipropilene risultando altamente resistenti a sostanze chimiche, stress meccanico ed estremi di temperatura
- Tutte le piastre sono ottimizzate per autofluorescenza e autoluminescenza minime
- Disponibili in grado di purezza PCR clean certificato per lotto
- Accuratezza dimensionale eccezionale e elevata omogeneità pozzetto-a-pozzetto per una perfetta idoneità all’automazione
Piastra perfetta per il protocollo saggio su micropiastra. La gamma piastre saggio Eppendorf ha la piastra per la tua applicazione, ottimizzata per misurare assorbanza nel range visibile, fluorescenza e chemiluminescenza. La gamma include sia piastre solide per lettori di piastre con lettura dall’alto sia piastre trasparenti e nere/trasparenti versatili per uso con lettori di piastre con lettura dall’alto e dal basso.
Sperimenta segnali chiari anche con campioni a bassa concentrazione. Le microplacche nere sono ideali per la rilevazione della fluorescenza, con un eccellente rapporto segnale/rumore, fornendo bassi limiti di rilevazione nei saggi. Le microplacche bianche massimizzano la riflessione per una rilevazione ad alta sensibilità della luminescenza o fluorescenza debole.
Documents
Specifiche
- N. di pozzetti:96
- Sterili:-
- Colore:Bianco/grigio
- Descrizione:V-bottom, PCR clean
- Cat. No.:737-0170
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001