Elettrodi combinati per pH
Il prodotto 662-2478 è simile a 662-2160 ma il produttore e le specifiche possono variare.
Il prodotto 662-2478 è simile a 662-2160 ma il produttore e le specifiche possono variare.
Product Details & Documents
Combined glass pH electrodes for direct pH measurement and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. The all-rounder for a large variety of uncritical applications in almost all kinds of industries: Acid content of beverages, acid and base capacity of water samples, pH start applications.
- Integrated glass sleeve for secure fixation in the titration head
- With S7 screw cap and detachable cap or with Plug & Play S12 connection
- Plug & Play sensor features an integrated sensor chip which allows data storing and monitoring
DG111-SC/DGi111-SC/DG114-SC/DGi114-SC: ARGENTHAL™ reference system
DG113-SC/DGi113-SC: Ag/AgCl/LiCl reference system
DGi101-SC/DG115-SC/DGi115-SC: ARGENTHAL™ reference system with silver ion trap
DGi116-Solvent: ARGENTHAL™/LiCl reference system
Informazioni per l'ordine: ogni elettrodo viene fornito con 25 ml di elettrolita di riferimento, certificato di qualità individuale e numero di serie univoco.
Specifiche
- Connettore:S12
- Ø×L:12×149,5 mm
- Per:Terreni non acquosi (acido/basico)
- Tipo:DGi113-SC, Plug&Play
- Descrizione:Elettrodo combinato per pH in vetro DGi113-SC, Plug&Play, con chip sensore
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Giunzione a manicotto mobile in PTFE
- Elettrolita:1 mol/L LiCl
- Temperatura:0...+60 °C
- pH:0 - 12