Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP sets, illustra™
dNTP sets, illustra™
dNTP set (100 mM each A,C,G,T), 4×25 µmol, 1 SET
Codice catalogo 28-4065-51
Nome del fornitore:   Cytiva
dNTP sets, illustra™
Codice catalogo 28-4065-51
Nome del fornitore:  Cytiva
Numero CAS:  
dNTP sets, illustra™
dNTP sets, illustra™
dNTP set (100 mM each A,C,G,T), 4×25 µmol, 1 SET
Numero CAS:  
Price
294.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 SET
Product Details & Documents
High purity dNTPs for amplification, dideoxy sequencing, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for consistent, high performance
  • Buffer-free, ready to use solutions at a variety of concentrations
  • Functionally tested to produce a 20,7 kb PCR amplification product from lambda DNA
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 SET
  • Descrizione:
    dNTP set (100 mM each A,C,G,T), 4×25 µmol
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..