Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Guarnizione per interruttore a pulsante, Ø 21 mm, G 7855, G 7856, G 7857, G 7858, G 7859...
Codice catalogo 141-0841
Accessori
Codice catalogo 141-0841
Nome del fornitore:  
Accessori
Accessori
Guarnizione per interruttore a pulsante, Ø 21 mm, G 7855, G 7856, G 7857, G 7858, G 7859...
Discontinued
Product Details & Documents
  • For lower and upper baskets
  • With 7 x 7 mm perforations
  • Stainless steel
Specifiche
  • Descrizione:
    Guarnizione per interruttore a pulsante, Ø 21 mm
  • Seq:
    30
  • Per:
    G 7855, G 7856, G 7857, G 7858, G 7859...
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.