Test tubes, round bottom
15 ml, 100 mm, 15,8 mm, 0,60 mm, 14 mm
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø est:15,8 mm
- Ø int.:14 mm
- Spessore parete:0,60 mm
- Capacità:15 ml
- Lunghezza:100 mm
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..