Accessori
Modulo di decontaminazione automatica per serbatoi in PE con emissione regolare di luce UV all'interno del serbatoio per prevenire lo sviluppo di batteri
Codice catalogo 171-0395
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Modulo di decontaminazione automatica per serbatoi in PE con emissione regolare di luce UV all'interno del serbatoio per prevenire lo sviluppo di batteri
- Seq:08