AMMONIUM CAL SOLUTION 1MG/L 1 * 500 mL
Codice catalogo YSIA003841
Nome del fornitore: YSI ENVIRONMENTAL
AMMONIUM CAL SOLUTION 1MG/L 1 * 500 mL
Codice catalogo YSIA003841
Nome del fornitore: YSI ENVIRONMENTAL
Frequently Bought Together
Soluzione tampone, pronta all'uso
Nome del fornitore: WTW
Nitrato 1.000 mg/l in acqua (da NaNO₃) Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Standard di conducibilità 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
pH buffers, DuraCal
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Calcio 1000 mg/L in acido nitrico 0,5 M (da Ca(NO₃)₂) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Membrane kit for dissolved oxygen meter, YSI 55
Nome del fornitore: YSI ENVIRONMENTAL