Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
Miscela di dNTP, fiale separate di dA, dC, dG, dT, da 100 mM ciascuna, 16×250 μl, 1 SET
N° de catalogue 733-1855
Fournisseur:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
N° de catalogue 733-1855
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
Miscela di dNTP, fiale separate di dA, dC, dG, dT, da 100 mM ciascuna, 16×250 μl, 1 SET
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 841.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Miscele di dNTP e set di dNTP per biologia molecolare pronte all'uso. La miscela di dNTP è stata studiata per abbreviare i tempi di lavoro dei ricercatori e diminuire i rischi di contaminazione riducendo le operazioni di pipettaggio. Le soluzioni di dNTP sono disponibili anche in set di quattro dNTP singole, da 100 mM ciascuna. Entrambe le opzioni sono adatte per reazioni di polimerizzazione del DNA e per i processi di marcatura e sequenziamento del DNA.
  • Disponibili sia come soluzioni premiscelate da 10 mM o 25 mM, o come set di soluzioni di dNTP singole da 100 mM
  • Sia la soluzione premiscelata che i set sono stati testati in PCR
  • Purezza >99% per HPLC
  • Fornite in soluzioni con pH 7,3 - 7,5
Spécifications
Spécifications
  • Conf:
    1 SET
  • Descrizione:
    Miscela di dNTP, fiale separate di dA, dC, dG, dT, da 100 mM ciascuna, 16×250 μl
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.