Sample tubes for stool, with screw cap
13 ml, assembled, marrone, 16 mm, 100 mm, 1000/1000 (bag/ctn)
Codice catalogo BOET07.033.2007
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with screw cap
Codice catalogo BOET07.033.2007
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
Vai a
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Clair tube with overlapping screw cap for optimal hygiene when opening, reliably sealed with long-lasting spoon for about bean-sized samples.
Certifications: Conforms to DIN EN 829 for the dispatch of stool samples.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifiche
- Ø est:16 mm
- Confezione:1000/1000 (bag/ctn)
- Versione:assembled
- Capacità:13 ml
- Altezza:100 mm
- Seq:02
- Colore tappo:marrone