Plugs for test tubes
LDPE, 16 mm, giallo
Codice catalogo 212-0521
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
Vai a
Product Details & Documents
Polyethylene (PE). Ribbed plugs with two sealing ribs, very tight sealing.
- Not autoclavable
- Easy handling with a high, ribbed grip
- Easy to open by tilting 'one-hand operation'
Specifiche
- Colore:giallo
- Materiale:LDPE
- Seq:09
- Taglia:16 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..