Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
13 ml, 100 mm, 16 mm, naturale, Round bottom, screw cap fitted, non sterile
Codice catalogo 212-0509
Nome del fornitore:   BOETTGER PAUL
Test tubes with screw caps
Codice catalogo 212-0509
Nome del fornitore:  BOETTGER PAUL
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
13 ml, 100 mm, 16 mm, naturale, Round bottom, screw cap fitted, non sterile
Price
SFr. 215.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Tight sealing screw cap made from PE
  • Available with enclosed or fitted screw cap, standard-hygienic or sterile
For safe transportation and storage of samples.
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Tipo:
    non sterile
  • Capacità:
    13 ml
  • Descrizione:
    Round bottom, screw cap fitted
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    06
  • Colore tappo:
    naturale