Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
10 ml, 0,05 ml, 455 mm, 0,05 ± ml
BRND23809
: Brand
AR® glass, class B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Detachable PTFE stopcock
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
: Please order supports and burette clamps separately.
: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle with base.
- Capacità:10 ml
- Lunghezza:455 mm
- Divisione:0,05 ml
- Tolleranza:0,05 ± ml
Accessories
- DescrizioneCapacità
- DescrizioneCapacità
- DescrizioneCapacità
- Descrizione
- Descrizione
- BRND11510Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 10 ml1 * 1 ST - SFr. 7.80
- Descrizione
- BRND11511Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 25 ml1 * 1 ST - SFr. 7.80
- Descrizione
- BRND11512Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 50 ml1 * 1 ST - SFr. 7.80
- DescrizioneCapacità