NMR tubes, polyethylene pressure caps
10 mm, rosso
Codice catalogo SCERSP897095-1001
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
NMR tubes, polyethylene pressure caps
Codice catalogo SCERSP897095-1001
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Tight-fitting, polyethylene cap which stays in place even with a build-up of internal vaporisation pressures.
Specifiche
- Colore:rosso
- Lunghezza:10 mm
- Seq:06