NMR tubes, polyethylene pressure caps
5 mm, verde
Codice catalogo SCERSP897095-0071
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
NMR tubes, polyethylene pressure caps
Codice catalogo SCERSP897095-0071
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Tight-fitting, polyethylene cap which stays in place even with a build-up of internal vaporisation pressures.
Specifiche
- Colore:verde
- Lunghezza:5 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.