Orders LinkContactUsLinkComponent
NMR tubes, polyethylene pressure caps
NMR tubes, polyethylene pressure caps
5 mm, rosso
Codice catalogo SCERSP897095-0001
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
NMR tubes, polyethylene pressure caps
Codice catalogo SCERSP897095-0001
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
NMR tubes, polyethylene pressure caps
5 mm, rosso
Price
33.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Tight-fitting, polyethylene cap which stays in place even with a build-up of internal vaporisation pressures.
Specifiche
  • Colore:
    rosso
  • Lunghezza:
    5 mm
  • Seq:
    01