Homogeniser, Dounce type, KIMBLE®
40 ml
Codice catalogo 432-0253
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenisation.
- All-glass construction
- Two pestles are supplied with each complete unit
- Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
- Small clearance pestle is used to form the final homogenate
- Replacement components are available and completely interchangeable
Specifiche
- Capacità:40 ml
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..