Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Headspace screw top vials

Headspace screw top vials

Headspace screw top vials with "P" logo, 22,00 ml, 23×75,5 mm, Vetro, trasparente, No
Codice catalogo PERCN9306075
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Headspace screw top vials
Codice catalogo PERCN9306075
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Headspace screw top vials

Headspace screw top vials with "P" logo, 22,00 ml, 23×75,5 mm, Vetro, trasparente, No

Price
SFr. 120.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Tappo incluso:
    No
  • Ø×A:
    23×75,5 mm
  • Capacità:
    22,00 ml
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Headspace screw top vials with "P" logo
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    02