Inlet liners
Split glass liner siltek deactivated surface liner, 6,2 mm, 4 mm, 92,1 mm
N° de catalogue PERCN6121020
Fournisseur: PerkinElmer
Aller à
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
- Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Spécifications
- Ø est:6,2 mm
- Ø int.:4 mm
- Descrizione:Split glass liner siltek deactivated surface liner
- Lunghezza:92,1 mm
- Seq:23
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..