Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Punte dritte, extra fini, rinforzate, K7, 120 mm
Codice catalogo 232-0204
Nome del fornitore:   OUTILS RUBIS
Forceps
Codice catalogo 232-0204
Nome del fornitore:  OUTILS RUBIS
Forceps
Forceps
Punte dritte, extra fini, rinforzate, K7, 120 mm
Price
SFr. 21.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polybutene terephthalate (PBT) reinforced with 20% fibre glass, white. Universal forceps for a variety of laboratory and electronics-based applications.
  • Very good chemical resistance, anti-magnetic, high mechanical strength
  • High insulating values
  • Heat resistant up to 210 °C (for short periods)
Specifiche
  • Tipo:
    K7
  • Descrizione:
    Punte dritte, extra fini, rinforzate
  • Lunghezza:
    120 mm
  • Seq:
    03