Blades
Lame per rasoio, bordo singolo, Gem® Scientific, 3 sfaccettature, retro in acciaio sgrassato, 10 lame a dispenser, Acciaio inossidabile, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Codice catalogo PERSAGBL-7039-0000
Nome del fornitore: PERSONNA MEDICAL
Vai a
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Specifiche
- Descrizione:Lame per rasoio, bordo singolo, Gem® Scientific, 3 sfaccettature, retro in acciaio sgrassato, 10 lame a dispenser
- L×L:38,1×19 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:04
- Spessore:0,22 mm