Waste Containers
Dispensing bin with swinging lid, grigio/blu, 90 L, 400×400×640 mm
Codice catalogo MSGA14873
Nome del fornitore: asecos
Vai a
Product Details & Documents
Made of sheet steel, lacquered.
With swinging lid.
Specifiche
- Capacità:90 L
- Colore:grigio/blu
- Descrizione:Dispensing bin with swinging lid
- L×P×A:400×400×640 mm