Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal absorbent rolls
Heavyweight universal roll, 1 roll/pack, 45 m×400 mm
Codice catalogo MSGA9950
Nome del fornitore:   asecos
Universal absorbent rolls
Codice catalogo MSGA9950
Nome del fornitore:  asecos
Universal absorbent rolls
Universal absorbent rolls
Heavyweight universal roll, 1 roll/pack, 45 m×400 mm
Price
369.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal rolls for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Absorbency of a capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
  • Standard material for small leaks and prevention
  • Heavyweight material for small leaks or the absortion of spillage
  • Rolls are perforated to take sufficient material as required
Specifiche
  • Descrizione:
    Heavyweight universal roll
  • L×L:
    45 m×400 mm
  • Seq:
    03
  • Confezione:
    1 roll/pack
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Roll stand, wide with cutting edge for rolls up to 80 cm width
    Roll stand, wide with cutting edge for rolls up to 80 cm width
    MSGA9909
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 247.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Roll stand, small, with cutting edge for rolls up to 40 cm width
    Roll stand, small, with cutting edge for rolls up to 40 cm width
    MSGA9908
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Rack with cutting edge for rolls which need to be ready at hand, up to 40 cm width
    Rack with cutting edge for rolls which need to be ready at hand, up to 40 cm width
    MSGA9905
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 88.40
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..