Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal absorbent rolls
Universal absorbent rolls
Heavyweight universal roll, 2 rolls/pack, 45 m×800 mm
Codice catalogo MSGA9949
Nome del fornitore:   asecos
Universal absorbent rolls
Codice catalogo MSGA9949
Nome del fornitore:  asecos
Universal absorbent rolls
Universal absorbent rolls
Heavyweight universal roll, 2 rolls/pack, 45 m×800 mm
Price
SFr. 369.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal rolls for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Absorbency of a capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
  • Standard material for small leaks and prevention
  • Heavyweight material for small leaks or the absortion of spillage
  • Rolls are perforated to take sufficient material as required
Specifiche
  • Descrizione:
    Heavyweight universal roll
  • L×L:
    45 m×800 mm
  • Confezione:
    2 rolls/pack
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Roll stand, wide with cutting edge for rolls up to 80 cm width
    Roll stand, wide with cutting edge for rolls up to 80 cm width
    MSGA9909
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 247.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Roll stand, small, with cutting edge for rolls up to 40 cm width
    Roll stand, small, with cutting edge for rolls up to 40 cm width
    MSGA9908
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Rack with cutting edge for rolls which need to be ready at hand, up to 40 cm width
    Rack with cutting edge for rolls which need to be ready at hand, up to 40 cm width
    MSGA9905
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 88.40