Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes, HSS
Heating tape HSS, 1 m length, 100 W
Codice catalogo HORS020902
Nome del fornitore:   HORST
Heating tapes, HSS
Codice catalogo HORS020902
Nome del fornitore:  HORST
Heating tapes, HSS
Heating tape HSS, 1 m length, 100 W
Price
87.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 m
Product Details & Documents
The flexible heating conductor comes with an additional protective braid. Glass yarn insulation of the heating cable is ideal for use in places where very small winding radii are required.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Nominal voltage: 230 V
  • Diameter: 3,5 to 4,5 mm
Specifiche
  • Descrizione:
    Heating tape HSS, 1 m length, 100 W
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..