Kalibrierstandard 100 mOsmol/kg 1 * 10 Ampull
Codice catalogo GONO30.9.0100
Nome del fornitore: GONOTEC
Kalibrierstandard 100 mOsmol/kg 1 * 10 Ampull
Codice catalogo GONO30.9.0100
Nome del fornitore: GONOTEC
Frequently Bought Together
Acido cloridrico 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lab markers, water resistant
Nome del fornitore: NEOLAB
Flaconi a collo largo, ambrati, con filettatura GLS 80® e tappo a vite, DURAN®
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Piastre multipozzetto per colture cellulari, Costar®
Nome del fornitore: Corning
Sodio acetato, anidro, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Penicillin-streptomycin solution (100X)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, navicelle per pesatura monouso e antistatiche
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.9% (by GC), LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio ioduro ≥99.5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® pH 110, Accessori
Nome del fornitore: VWR Collection
Lab Markers, several colours
Nome del fornitore: PRECISION DYNAMICS
epT.I.P.S.® Reloads, Pipette Tips
Nome del fornitore: EPPENDORF
L-Tryptophan, Reference Standard
Nome del fornitore: USP
BLANC VALUE CUVETTES SET 1 * 1 SET
Nome del fornitore: Hach
Sodio dodecile solfato (SDS) 20% in soluzione acquosa
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific