Precision saccharometers
Balling hydrometer, 30 – 40 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Codice catalogo ALLA2900TC030/20QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Specifiche
- Descrizione:Balling hydrometer
- Lunghezza:315 mm
- Seq:005
- Temperatura di calibrazione:20 °C
- Divisione:0,1 %
- Range di misura:30 – 40 %