Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Saccharometers
30 - 40%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Codice catalogo 614-0260
Nome del fornitore:   Alla France
Saccharometers
Codice catalogo 614-0260
Nome del fornitore:  Alla France
Saccharometers
Saccharometers
30 - 40%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Price
SFr. 72.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Specifiche
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    05
  • Temperatura di calibrazione:
    20 °C
  • Divisione:
    0,1 %
  • Range di misura:
    30 - 40%