Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Saccharometers
20 - 30%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Catalog # 614-0259
Supplier:   Alla France
Saccharometers
Catalog # 614-0259
Supplier:  Alla France
Saccharometers
Saccharometers
20 - 30%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Price
SFr. 72.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Specifications
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Temperatura di calibrazione:
    20 °C
  • Divisione:
    0,1 %
  • Range di misura:
    20 - 30%