Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 10 – 20 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
  ALLA2900TC010/20QP
Precision saccharometers
  ALLA2900TC010/20QP
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 10 – 20 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
146.00 SFr.
1 * 1 ST
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
  • Descrizione:
    Balling hydrometer
  • Lunghezza:
    315 mm
  • Seq:
    003
  • Temperatura di calibrazione:
    20 °C
  • Divisione:
    0,1 %
  • Range di misura:
    10 – 20 %