Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers
Balling hydrometer, –5 – +5 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
  ALLA2900TC005/20QP
Precision saccharometers
  ALLA2900TC005/20QP
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, –5 – +5 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
SFr. 146.00
1 * 1 ST
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
  • Descrizione:
    Balling hydrometer
  • Lunghezza:
    315 mm
  • Seq:
    001
  • Temperatura di calibrazione:
    20 °C
  • Divisione:
    0,1 %
  • Range di misura:
    –5 – +5 %