Saccharometers
-5 - +5%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Codice catalogo 614-0257
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:01
- Temperatura di calibrazione:20 °C
- Divisione:0,1 %
- Range di misura:-5 - +5%