Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
0 - 10 %, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
  614-0256
Saccharometers
  614-0256
Saccharometers
Saccharometers
0 - 10 %, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
SFr. 50.30
1 * 1 ST
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Temperatura di calibrazione:
    20 °C
  • Divisione:
    0,1 %
  • Range di misura:
    0 - 10 %